Learn More
Tetrahydrofuran, Puriss. pa, enthält 250 ppm BHT als Inhibitor, ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,9% Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15667360
Change view
Click to view available options
Menge:
5 l
25 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
175 kg
Verpackung:
Aluminiumflasche
Edelstahlkanne
Glasflasche
Keine Angabe
Metallfass
Packungsgröße:
175 Kilogramm
25 Liter
4 Stück
5 Liter
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15667360 175 kg Metallfass 175 Kilogramm
15617370 5 l Aluminiumflasche 5 Liter
15627370 6 x 1 l Glasflasche 6 Stück
15607370 4 x 2.5 l Keine Angabe 4 Stück
15697360 25 l Edelstahlkanne 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15667360 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 87368175KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
puriss p.a., enthält 250 ppm BHT als Inhibitor, ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥99.9 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-99-9
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Butylenoxid, Furanidin, Tetramethylenoxid, Oxacyclopentan, 1,4-Epoxybutan, Tetrahydrofuran, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Schmelzpunkt -108 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.887 g/ml bei 20 °C, 0.889 g/ml bei 25 °C
Menge 175 kg
Explosionsgrenze 0.118
Flammpunkt −17 °C (1.4 °F)
Zündpunkt 610 °F
Verpackung Metallfass
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 114 mmHg (15 °C), 143 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN2056
Beilstein 102391
Siedepunkt 65 °C (1013 hPa)
Formelmasse 72.11 mol
Reinheit (%) ≥ 99.9 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran (stab. with BHT)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.