Learn More
Tetrahydrofuran, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10425191 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
25 l
Verpackung:
EcoTainer Sicherheitskanister aus Metall
Glas
Stahl
Packungsgröße:
1 Liter
25 Liter
5 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10425191 1 l Glas 1 Liter
10455381 5 l EcoTainer Sicherheitskanister aus Metall 5 Liter
10465571 25 l Stahl 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10425191 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 8075.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochwertige, mit 0.025 % BHT stabilisierte Chemikalie für den Einsatz im Labor und in der Industrie.
  • Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
  • Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
  • Von J.T.Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.
Chemische Identifikatoren
CAS 109-99-9
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Butylenoxid, Furanidin, Tetramethylenoxid, Oxacyclopentan, 1,4-Epoxybutan, Tetrahydrofuran, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Schmelzpunkt -108.5 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.880 to 0.883 g/mL at 25°C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 1.5 - 12 Vol.-%
Flammpunkt −21 °C
Zündpunkt 230 °C
Verpackung Glas
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung Max. 0.002 %
Strukturformel OCH2CH2CH2CH2
Wasser Max. 0.02 %
Siedepunkt 65 °C bis 67 °C
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water
Formelmasse 72.11 mol
Reinheit (%) Min. 99 %
Güte BÄCKER ANALYZED
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.