Learn More
Tetrahydrofuran, spektralphotometrischer Gütegtrad, ≥99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510170
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
109-99-9, 128-37-0
C4H8O
72.11
MFCD00005356
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
8028
CHEBI:26911
oxolane
C1CCOC1
109-99-9, 128-37-0
C4H8O
72.11
MFCD00005356
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
8028
CHEBI:26911
oxolane
C1CCOC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Schmelzpunkt -108.4°C
Namenshinweis For spectroscopy
Extinktion 1 max. at 215nm, 0.5 max. at 230nm, 0.26 max. at 240nm, 0.1 max. at 250nm, 0.05 max. at 260nm, 0.04 max. at 270nm, 0.02 max. at 280nm, (1 cm cell vs HPLC-grade water), (1 cm cell vs HPLC-grade water) at 0nm
Azidität ≤0.0002meq/g
Alkalinität ≤0.0006meq/g
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 66.0°C
Menge 250 mL
Flammpunkt −21°C
Identifizierung Pass Test
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.407
Prozentgehaltsbereich 99.5+%
Rückstand nach Verdampfung ≤0.005%
Relative Dichte 0.88
Dampfdruck Vapor Pressure: 200mbar at 20°C
Viskosität 0.55 mPa.s (20°C)
Wasser ≤0.03%
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride and acetone
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Spektroskopie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.