Learn More
Tetrahydroionol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrahydroionol |
| CAS | 4361-23-3 |
| Summenformel | C13 H26 O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Cyclohexanepropanol','α,2,2,6-tetramethyl-, 2-Butanol','4-(2,2,6-trimethylcyclohexyl)- (8CI), α,2,2,6-Tetramethylcyclohexanepropanol (ACI), 4-(2,2,6-Trimethylcyclohexyl)-2-butanol, 2-Butanol','4-(2,2,6-trimethylcyclohexyl), alpha,2,2,6-Tetramethylcyclohexanepropanol, 4-(2,2,6-Trimethylcyclohexyl)-2-butanol, Tetrahydroionol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H26O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h10-12,14H,5-9H2,1-4H3 |
| SMILES | OC(C)CCC1C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC-Name | 4-(2,2,6-Trimethylcyclohexyl)butan-2-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 198.35 |
| Formelmasse | 198.2 |