Learn More
Tetrahydropyran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3830463
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
142-68-7
MFCD00006585
DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
tetrahydropyran, tetrahydro-2h-pyran, oxacyclohexane, pentamethylene oxide, 2h-pyran, tetrahydro, tetrahydropyrane, unii-v06i3ilg6b, 2h-tetrahydropyran, v06i3ilg6b, pye
8894
CHEBI:46941
Oxan
C1CCOCC1
142-68-7
MFCD00006585
DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
tetrahydropyran, tetrahydro-2h-pyran, oxacyclohexane, pentamethylene oxide, 2h-pyran, tetrahydro, tetrahydropyrane, unii-v06i3ilg6b, 2h-tetrahydropyran, v06i3ilg6b, pye
8894
CHEBI:46941
Oxan
C1CCOCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetrahydropyran
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -45.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 88.0°C
Flammpunkt −15°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H10O
Brechungsindex 1.42
Menge 100 g
Beilstein 17, 12
Merck Index 15, 9362
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 80g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether and many other, organic solvents
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydropyran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.