missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetrahydrothiopyran-4-carbonitril, 97 %, Maybridge

Catalog Number p-4509923
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
195503-40-3
C6H9NS
127.21
MFCD09025909
DQKVZWAEWJUKAX-UHFFFAOYSA-N
tetrahydro-2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile, 2h-thiopyran-4-carbonitrile,tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydro, 4-cyanothiane, 4-cyanothian-4-yl, tetrahydro-thiopyran-4-carbonitrile
21598641
thiane-4-carbonitrile
N#CC1CCSCC1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
195503-40-3
C6H9NS
127.21
MFCD09025909
DQKVZWAEWJUKAX-UHFFFAOYSA-N
tetrahydro-2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile, 2h-thiopyran-4-carbonitrile,tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydro, 4-cyanothiane, 4-cyanothian-4-yl, tetrahydro-thiopyran-4-carbonitrile
21598641
thiane-4-carbonitrile
N#CC1CCSCC1
Chemischer Name oder Material Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 127.21
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'