Learn More
Tetraisopropylmethylendiphosphonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Tetraisopropyl methylenediphosphonate is used in the preparation of AZT 5’-Triphosphate compounds which display inhibitory effects on HIV-1 reverse transcrpitase. It is also used in the preparation of E2-bisphosphonate conjugates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetraisopropylmethylenbisphosphonat wird bei der Herstellung von AZT 5'-Triphosphatverbindungen verwendet, die hemmende Effekte auf die reverse Transkriptase von HIV-1 zeigen. Wird zudem bei der Herstellung von E2-Bisphosphonat-Konjugaten verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Tetraisopropylmethylenbisphosphonat wird bei der Herstellung von AZT 5'-Triphosphatverbindungen verwendet, die hemmende Effekte auf die reverse Transkriptase von HIV-1 zeigen. Wird zudem bei der Herstellung von E2-Bisphosphonat-Konjugaten verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetraisopropyl methylenediphosphonate |
Dichte | 1.08 |
Siedepunkt | 122°C to 124°C (1.5 mmHg) |
Flammpunkt | 160°C (320°F) |
Brechungsindex | 1.434 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1080180 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 344.33 |
Reinheit (%) | 98% |