Learn More
Tetraisopropyltin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7050869
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2949-42-0
C12H28Sn
291.066
MFCD00026346
NJASUIDIZMMYED-UHFFFAOYSA-N
tetraisopropyltin, stannane, tetraisopropyl, tetraisopropylstannane, stannane, tetrakis 1-methylethyl, stannane,tetrakis 1-methylethyl, tetra isopropyltin, tetra-i-propyltin, tetraisopropyl-stannane, acmc-1ckip, iso-c3h7 4sn
18063
Tetra(propan-2-yl)stannan
CC(C)[Sn](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2949-42-0
C12H28Sn
291.066
MFCD00026346
NJASUIDIZMMYED-UHFFFAOYSA-N
tetraisopropyltin, stannane, tetraisopropyl, tetraisopropylstannane, stannane, tetrakis 1-methylethyl, stannane,tetrakis 1-methylethyl, tetra isopropyltin, tetra-i-propyltin, tetraisopropyl-stannane, acmc-1ckip, iso-c3h7 4sn
18063
Tetra(propan-2-yl)stannan
CC(C)[Sn](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetraisopropyltin
Farbe Farblos
Dichte 1.124g/mL
Siedepunkt 112°C to 114°C (18 mmHg)
Geruch Characteristic
Strukturformel Sn[(CH3)2CH]4
Brechungsindex 1.4851
Menge 2 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Air & Moisture Sensitive
Formelmasse 291.05
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Flüssig