Learn More
Tetrakis(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandionato)Hafnium(IV), 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051751
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
63370-90-1
C44H76HfO8
911.574
MFCD01863471
GPCQYWUYUFMJFR-UHFFFAOYSA-N
hafnium tetramethylheptanedionate, tetrakis dipivaloylmethanato hafnium
121233202
CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.[Hf+4]
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
63370-90-1
C44H76HfO8
911.574
MFCD01863471
GPCQYWUYUFMJFR-UHFFFAOYSA-N
hafnium tetramethylheptanedionate, tetrakis dipivaloylmethanato hafnium
121233202
CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.[Hf+4]
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)hafnium(IV) is used as an intermediate to fabricate capacitor devices on the nano scale.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)hafnium(IV)
Schmelzpunkt 315°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in hexane,toluene,hydrocarbons,alcohols,ketones and esters. Insoluble in water.
Formelmasse 910.5
Reinheit (%) 99.7%
Physikalische Form Pulver