Learn More
Tetrakis(decyl)-ammoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11905461
461.35 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14937-42-9
C40H84BrN
659.01
AHNISXOXSNAHBZ-UHFFFAOYSA-M
tetrakis decyl ammonium bromide, tetra decyl ammonium bromide, tetra-decylammonium bromide, tetra-n-decylammonium bromide, acmc-1c6fh, tetrakis-decylazanium bromide, tetrakis decyl azanium bromide, 1-decanaminium, n,n,n-tris decyl-, bromide
3014876
Tetrakis-decylazanium;bromid
CCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC.[Br-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14937-42-9
C40H84BrN
659.01
AHNISXOXSNAHBZ-UHFFFAOYSA-M
tetrakis decyl ammonium bromide, tetra decyl ammonium bromide, tetra-decylammonium bromide, tetra-n-decylammonium bromide, acmc-1c6fh, tetrakis-decylazanium bromide, tetrakis decyl azanium bromide, 1-decanaminium, n,n,n-tris decyl-, bromide
3014876
Tetrakis-decylazanium;bromid
CCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC.[Br-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetrakis(decyl)ammonium bromide
Schmelzpunkt 88.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Formelmasse 659.01
Reinheit (%) 98%