Learn More
Tetrakis(triphenylphosphin)nickel(0), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-198268
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
15133-82-1
C72H60NiP4
1107.86
MFCD00010011
KFBKRCXOTTUAFS-UHFFFAOYSA-N
ni pph3 4, tetrakis triphenylphosphine nickel, tetrakis triphenylphosphine nickel 0, nickel-tetrakis triphenylphosphine, tetrakis triphenylphosphine nickel 0 , ni 4-7 % approx.
11979963
Nickel;triphenylphosphan
[Ni].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
15133-82-1
C72H60NiP4
1107.86
MFCD00010011
KFBKRCXOTTUAFS-UHFFFAOYSA-N
ni pph3 4, tetrakis triphenylphosphine nickel, tetrakis triphenylphosphine nickel 0, nickel-tetrakis triphenylphosphine, tetrakis triphenylphosphine nickel 0 , ni 4-7 % approx.
11979963
Nickel;triphenylphosphan
[Ni].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt 122.0°C to 124.0°C
Farbe Braun bis Rostbraun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(C6H5)3P]4Ni
Menge 1 g
Fieser 06,570; 07,357; 09,450; 12,467; 13,294; 16,317
Formelmasse 1107.89
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Feines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.