Learn More
Tetramethylmethylendiphosphonat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Tetramethyl methylenediphosphonate is used in the preparation of phosphonate analogue of ribose-1-phosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetramethylendiphosphonat wird bei der Herstellung von Phosphonatanaloga zu Ribose-1-Phosphat verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Tetramethylendiphosphonat wird bei der Herstellung von Phosphonatanaloga zu Ribose-1-Phosphat verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetramethyl methylenediphosphonate |
Siedepunkt | 152°C to 154°C (2.5 mmHg) |
Brechungsindex | 1.455 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1874756 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Formelmasse | 232.11 |
Reinheit (%) | ≥98% |