Learn More
Tetramethylorthocarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15515046 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15515046 5 g 5 Gramm
15525046 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15515046 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 158110050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1850-14-2 | C5H12O4 | 136.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1850-14-2
Summenformel C5H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
InChI-Schlüssel AHJWSRRHTXRLAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethyl orthocarbonate, methane, tetramethoxy, orthocarbonic acid tetramethyl ester, tetramethoxy-methane, tetramethylorthocarbonate, acmc-209emf, tetramethyl ortho carbonate, tetramethyl orthocarbonate, purum gc
PubChem CID 74613
IUPAC-Name Tetramethoxymethan
SMILES COC(OC)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethyl orthocarbonate
Schmelzpunkt -5.0°C
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 114.0°C
Flammpunkt 22°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Strukturformel C(OCH3)4
Brechungsindex 1.3845
Menge 5 g
Beilstein 03,II,4
Fieser 03,285
Relative Dichte 1.02
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethyl orthocarbonate, 99%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.