Learn More
Tetramethylammoniumperchlorat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228917
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
2537-36-2
C4H12ClNO4
173.59
MFCD00043207
ZCWKIFAQRXNZCH-UHFFFAOYSA-M
tetramethylammonium perchlorate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, perchlorate, n,n,n-trimethylmethanaminium perchlorate, ammonium, tetramethyl-, perchlorate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, perchlorate 1:1, c4h12n.clo4, acmc-20ajj6, tetramethylazanium perchlorate, tetramethylammonium perchlorate 25g, wln: 2k2&2&2 &wgw
17337
tetramethylazanium perchlorate
C[N+](C)(C)C.[O-][Cl](=O)(=O)=O
2537-36-2
C4H12ClNO4
173.59
MFCD00043207
ZCWKIFAQRXNZCH-UHFFFAOYSA-M
tetramethylammonium perchlorate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, perchlorate, n,n,n-trimethylmethanaminium perchlorate, ammonium, tetramethyl-, perchlorate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, perchlorate 1:1, c4h12n.clo4, acmc-20ajj6, tetramethylazanium perchlorate, tetramethylammonium perchlorate 25g, wln: 2k2&2&2 &wgw
17337
tetramethylazanium perchlorate
C[N+](C)(C)C.[O-][Cl](=O)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidationsreagenz, Phase-Transfer-Katalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium perchlorate
Schmelzpunkt 300.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (on dry base)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)4NClO4
Menge 25 g
Formelmasse 173.6
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium perchlorate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.