Learn More
Tetramethylensulfon, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10225000 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10225000 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10627943 1 L Glasflasche 1 Liter
11914561 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
15129183 10 L Plastikeimer 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10225000 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 138432500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 126-33-0 | C4H8O2S | 120.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126-33-0
Summenformel C4H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 120.17
MDL-Nummer MFCD00005484
InChI-Schlüssel HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
PubChem CID 31347
ChEBI CHEBI:74794
IUPAC-Name Thiolan-1,1-dioxid
SMILES O=S1(=O)CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylene sulfone
Schmelzpunkt 27.4°C to 27.8°C
Farbe Gelb
Dichte 1.2600g/mL
Siedepunkt 285.0°C
Flammpunkt 165°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4820 to 1.4850
Menge 250 mL
Beilstein 17,I,5
Fieser 01,1144; 02,402; 05,651; 13,256
Merck Index 15,9085
Relative Dichte 1.26
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diluted mineral acids, soluble in acetone, benzene and toluene, freely soluble in alcohol
Viskosität 10.34 mPa.s (30°C)
Formelmasse 120.17
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylene sulfone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.