Learn More
Tetramethylensulfon, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetramethylene sulfone |
| Schmelzpunkt | 27.4°C to 27.8°C |
| Farbe | Gelb |
| Dichte | 1.2600g/mL |
| Siedepunkt | 285.0°C |
| Flammpunkt | 165°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Brechungsindex | 1.4820 to 1.4850 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Tetramethylene sulfone
- Gefahr||Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.