Learn More
Tetramethylensulfon, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509948
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
126-33-0
C4H8O2S
120.17
MFCD00005484
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
31347
CHEBI:74794
1λ⁶-thiolane-1,1-dione
O=S1(=O)CCCC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
126-33-0
C4H8O2S
120.17
MFCD00005484
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
31347
CHEBI:74794
1λ⁶-thiolane-1,1-dione
O=S1(=O)CCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetramethylene sulfone
Schmelzpunkt 27.4°C to 27.8°C
Farbe Gelb
Dichte 1.2600g/mL
Siedepunkt 285.0°C
Flammpunkt 165°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4820 to 1.4850
Menge 250 mL
Beilstein 17,I,5
Fieser 01,1144; 02,402; 05,651; 13,256
Merck Index 15,9085
Relative Dichte 1.26
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diluted mineral acids, soluble in acetone, benzene and toluene, freely soluble in alcohol
Viskosität 10.34 mPa.s (30°C)
Formelmasse 120.17
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylene sulfone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.