Learn More
Tetramethylthiuramdisulfid 97 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 138485000
Weitere Details : CAS : 137-26-8 Netto-Gewicht : 0.58000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II
Menge 500g
Verpackung Kunststoffflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10041390
  • 62.30 € / 500 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 02-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
137-26-8
240.416
KUAZQDVKQLNFPE-UHFFFAOYSA-N
5455
Dimethylcarbamothioylsulfanyl N,N-dimethylcarbamodithioat
C6H12N2S4
MFCD00008325
thiram, tetramethylthiuram disulfide, thiuram, tmtd, pomarsol, thirame, arasan, fernasan, nobecutan, rezifilm
CHEBI:9495
CN(C)C(=S)SSC(=S)N(C)C
Spezifikation
Tetramethylthiuram disulfide
0.5% max.
residue on 150 micron sieve: 0.1% max.
>142°C
97%
97%
[(CH3)2NCS2]2
04, 76
thiram, tetramethylthiuram disulfide, thiuram, tmtd, pomarsol, thirame, arasan, fernasan, nobecutan, rezifilm
CN(C)C(=S)SSC(=S)N(C)C
240.416
CHEBI:9495
Pulver
Authentic
Kunststoffflasche
Weiß
500g
137-26-8
C6H12N2S4
MFCD00008325
15, 9525
KUAZQDVKQLNFPE-UHFFFAOYSA-N
Dimethylcarbamothioylsulfanyl N,N-dimethylcarbamodithioat
5455
240.41
≥96.0%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation