Learn More
Tetramethylthiuramdisulfid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10113380
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
137-26-8
C6H12N2S4
240.416
MFCD00008325
KUAZQDVKQLNFPE-UHFFFAOYSA-N
thiram, tetramethylthiuram disulfide, thiuram, tmtd, pomarsol, thirame, arasan, fernasan, nobecutan, rezifilm
5455
CHEBI:9495
Dimethylcarbamothioylsulfanyl N,N-dimethylcarbamodithioat
CN(C)C(=S)SSC(=S)N(C)C
137-26-8
C6H12N2S4
240.416
MFCD00008325
KUAZQDVKQLNFPE-UHFFFAOYSA-N
thiram, tetramethylthiuram disulfide, thiuram, tmtd, pomarsol, thirame, arasan, fernasan, nobecutan, rezifilm
5455
CHEBI:9495
Dimethylcarbamothioylsulfanyl N,N-dimethylcarbamodithioat
CN(C)C(=S)SSC(=S)N(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetramethylthiuram disulfide
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt >142°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)2NCS2]2
Menge 5 g
Beilstein 04, 76
Merck Index 15, 9525
Formelmasse 240.41
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylthiuram disulfide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.