Learn More
Tetramethyltin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344839
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11344839 10 g 10 Gramm
11354839 2 g 2 Gramm
11334839 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11344839 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 071145.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 594-27-4 | C4H12Sn | 178.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 594-27-4
Summenformel C4H12Sn
Molekulargewicht (g/mol) 178.85
MDL-Nummer MFCD00008278
InChI-Schlüssel VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethyltin, stannane, tetramethyl, tetramethyl tin, tin, tetramethyl, tetramethylcin, snme4, ch3 4sn, tetramethylcin czech, tin tetramethyl, unii-8v4xu9dpbk
PubChem CID 11661
ChEBI CHEBI:30420
IUPAC-Name Tetramethylstannan
SMILES C[Sn](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethyltin
Schmelzpunkt -54°C
Dichte 1.291 g/mL
Siedepunkt 74°C to 75°C
Flammpunkt −12°C (9°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.441
Menge 10 g
UN-Nummer UN3384
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Soluble in organic solvents
Formelmasse 178.83
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit