Learn More
Tetraphenylcyclopentadienon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455083
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11455083 100 g -
11435083 5 g 5 Gramm
11445083 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11455083
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12756.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 479-33-4 | C29H20O | 384.478 g/mol
It is an easily made building block for many organic and organometallic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein leicht zu erstellender Baustein für viele organische und organometallische Verbindungen.
Löslichkeit
Löslich in Benzol. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 479-33-4
Summenformel C29H20O
Molekulargewicht (g/mol) 384.478
MDL-Nummer MFCD00001407
InChI-Schlüssel PLGPSDNOLCVGSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenylcyclopentadienone, tetracyclone, cyclone, tetracyclon, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dienone, 2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenyl, tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopentadienone, cyclone compound, 2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadienone
PubChem CID 68068
IUPAC-Name 2,3,4,5-Tetraphenylcyclopenta-2,4-dien-1-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C(=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraphenylcyclopentadienone
Schmelzpunkt 217°C to 219°C
Menge 100 g
Beilstein 683115
Löslichkeitsinformationen Soluble in Benzene. Insoluble in water.
Formelmasse 384.48
Reinheit (%) 98%