Learn More
Tetraphenylcyclopentadienon 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10096103 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10096103 5 g Glasflasche 5 Gramm
10635382 25 g Glasflasche -
10234710 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10096103 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 138540050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 479-33-4 | C29H20O | 384.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 479-33-4
Summenformel C29H20O
Molekulargewicht (g/mol) 384.47
MDL-Nummer MFCD00001407
InChI-Schlüssel PLGPSDNOLCVGSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenylcyclopentadienone, tetracyclone, cyclone, tetracyclon, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dienone, 2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenyl, tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopentadienone, cyclone compound, 2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadienone
PubChem CID 68068
IUPAC-Name 2,3,4,5-Tetraphenylcyclopenta-2,4-dien-1-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C(=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraphenylcyclopentadienone
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 217.0°C to 222.0°C
Farbe Schwarz
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Fieser 01,1149; 04,490; 06,577
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 384.47
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver