Learn More
Tetraphenylmethan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417726
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11417726 1 g 1 Gramm
11427726 5 g 5 Gramm
11437726 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417726 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14706.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 630-76-2 | C25H20 | 320.435 g/mol
Tetraphenylmethane is used to prepare a tetrapyridone tecton, which forms a diamondoid network with large internal chambers. It is also used in the preparation of 1-{4-[tris-(4-acetyl-phenyl)-methyl]-phenyl}-ethanone by Friedel-Crafts acylation reaction with acetyl chloride using aluminum chloride as catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetraphenylmethan wird zur Herstellung eines Tetrapyridon-Tektons verwendet, das ein Diamondoid-Netzwerk mit großen Innenkammern bildet. Es wird auch bei der Herstellung von 1-{4-[tris-(4-acetyl-phenyl)-methyl]-phenyl}-Ethanon durch Friedel-Crafts-Acylierungsreaktion mit Acetylchlorid unter Verwendung von Aluminiumchlorid als Katalysator eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 630-76-2
Summenformel C25H20
Molekulargewicht (g/mol) 320.435
MDL-Nummer MFCD00014428
InChI-Schlüssel PEQHIRFAKIASBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenylmethane, methane, tetraphenyl, tetraphenyl methane, benzene, 1,1',1,1'-methanetetrayltetrakis, triphenylmethyl benzene, benzene, 1,1',1,1'-methanethetrayltetrakis, acmc-20ajiz, pubchem10677
PubChem CID 12424
IUPAC-Name Tritylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraphenylmethane
Schmelzpunkt 280°C to 285°C
Siedepunkt 431°C
Menge 1 g
Beilstein 1913557
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 320.44
Reinheit (%) 96%