Learn More
Tetrapropylammoniumbromid, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 209370025
Weitere Details : CAS : 1941-30-6 Netto-Gewicht : 2.50000kg
Menge 2.5kg
Verpackung Kunststoffflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13428468
  • 401.10 € / 2.50 Kilogramm
Verfügbar ab
12-10-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Phasentransferkatalysator
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1941-30-6
266.26
BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
74745
Tetrapropylazanium;bromid
C12H28BrN
MFCD00011840
tetrapropylammonium bromide, tetra-n-propylammonium bromide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide, tetrapropylazanium bromide, tpabr, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium bromide, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium bromide, tetrapropylammonium bromide tpabr, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide 1:1, tetra propyl ammonium bromide
CHEBI:55318
CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Br-]
Spezifikation
Tetrapropylammonium bromide
Kunststoffflasche
266°C to 272°C
98%
97.5 to 102.5% (Argentometry)
(CH3CH2CH2)4NBr
04,I,364
Solubility in water: 100g/L water
CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Br-]
266.26
CHEBI:55318
Kristalle oder kristallines Pulver
Authentic
Weiß
2.5kg
1941-30-6
C12H28BrN
MFCD00011840
tetrapropylammonium bromide, tetra-n-propylammonium bromide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide, tetrapropylazanium bromide, tpabr, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium bromide, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium bromide, tetrapropylammonium bromide tpabr, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide 1:1, tetra propyl ammonium bromide
BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
Tetrapropylazanium;bromid
74745
266.26
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Tetrapropylammonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation