Learn More
Tetrapropylammoniumbromid, 98%
Artikelnummer. 10266790 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10266790 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10531271 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10032630 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
13428468 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10266790 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 209370250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1941-30-6 | C₁₂H₂₈BrN | 266,26 g / mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1941-30-6
Summenformel C12H28BrN
Molekulargewicht (g/mol) 266.26
MDL-Nummer MFCD00011840
InChI-Schlüssel BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapropylammonium bromide, tetra-n-propylammonium bromide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide, tetrapropylazanium bromide, tpabr, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium bromide, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium bromide, tetrapropylammonium bromide tpabr, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide 1:1, tetra propyl ammonium bromide
PubChem CID 74745
ChEBI CHEBI:55318
IUPAC-Name Tetrapropylazanium;bromid
SMILES CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrapropylammonium bromide
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 266°C to 272°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3CH2CH2)4NBr
Menge 25 g
Beilstein 04,I,364
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 100g/L water
Formelmasse 266.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrapropylammonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke