Learn More
TEX264 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25858-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884415
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TEX264
Polyclonal
Unconjugated
TEX264
SIG11, testis expressed 264, TEX264, ZSIG11
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
21767, 51368
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.45 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9Y6I9
TEX264
TEX264 Fusion Protein Ag23027
20 μL
Primary
Human, Mouse