Learn More
Molecular Probes™ Texas Red™-X, Succinimidyl Ester, single isomer
Texas Red™-X, Succinimidyl-Ester, einzelnes Isomer
Marke: Molecular Probes™ T20175
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00500kg
Beschreibung
Mit dem aminreaktiven Texas Red™-X, Succinimidylester können leuchtend rot fluoreszierende Biokonjugate mit Anregungs-/Emissionsmaxima von ∼595/615 nm erzeugt werden. Dieser reaktive Farbstoff enthält einen zusätzlichen 7-Atom-Aminohexanoyl-Spacer ('X') zwischen dem Fluorophor und der Succinimidylestergruppe. Dieser Spacer hilft, den Fluorophor von seinem Anhaftungspunkt zu trennen und so die Interaktion des Fluorophors mit dem Biomolekül, an das er konjugiert ist, zu reduzieren.Spezifikation
2 mg | |
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Raumtemperatur | |
Texas Red™ | |
Texas Red™ | |
595 |
Succinimidyll-Ester | |
Amin | |
Aktiv-Ester, Succinimidylester | |
Klassische Farbstoffe | |
615 |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.