Learn More
Texwipe™ AlphaMop™
Flaches Wischsystem für die einfache und effiziente Reinigung von Böden, Wänden und Decken
152.00 €
Produktcode | Marke | Material | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11591214
|
Texwipe™
TX7108 |
Polyester | Reinraummopp | Ideal für Anwendungen, bei denen geringe Partikel-, extrahierbare und ionische Kontamination erforderlich ist. Hervorragend geeignet für Wand-, Boden- und Deckenreinigung, speziell für ultrasaubere Fertigungsumgebungen entwickelt | 60 Zoll Glasfasergriff, 15 x 8 Zoll Einkopf-Baugruppe, 6 Alphawipe Polyester-Moppbezüge |
152.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Speziell für die Anforderungen extrem reiner Produktionsumgebungen entwickelt. Leicht austauschbare, gewaschene Polyester-Moppabdeckungen passen über eine flache, schaumgepolsterte Kopfbaugruppe. Der leichte, langlebige Glasfasergriff ermöglicht eine hervorragende Kontrolle über den Schwenkkopf und ermöglicht den einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen.
- Ermöglicht einen schnellen Wechsel der Wischflächen für die Einhaltung des strengen Wischprotokolls, Reinraumgewaschene Alpha™ Polyester-Moppabdeckung nach ISO-Klasse 4
- Das austauschbare Schaumstoffpolster sorgt dafür, dass sich die Polyester-Moppabdeckung an texturierte Böden und andere Oberflächen anpasst
- Sorgt für dauerhaft extrem geringfügige Bildung von Partikeln und extrahierbaren Substanzen. Beständig gegen Korrosion, Abrieb und häufig verwendete Reinigungs- und Desinfektionsmittel wie Bleichmittel, Phenole und quaternäre Ammoniumverbindung
- AlphaMop Polyester-Ersatz-Moppköpfe und Schaumstoff-Pads separat erhältlich (150 Köpfe und sechs Pads pro Karton)
- AlphaMop Moppabdeckungen mit 6 % IPA Honeycomb™ 10Doppelstrick-Polyester-Moppabdeckungenhaben eine abrasive Textur (150 Abdeckungen pro Karton)
Spezifikation
Nicht steril |