Learn More
Sino Biological™ TF (Transferrin) Recombinant Human Protein, His Tag
Expressed from DNA sequence encoding human TF (Met 1-Pro 698) fused to polyhistidine tag at C-terminus
Marke:  Sino Biological™ 11019H08H25
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00001kg
Artikelnummer. 13453049
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Expressed from DNA sequence encoding human TF (Met 1-Pro 698) fused to polyhistidine tag at C-terminus
  • Measured by its binding ability in functional ELISA
  • Immobilized human CD71 at 10 μg/mL(100μgL/well) binds human Transferrin
  • EC50 of human Transferrin is 5.6ng/mL
  • Lyophilized in 25mM Tris, 150mM NaCl, pH 7.5, 5% Mannit
Spezifikation
Spezifikation
Protein Structure Analysis, Assay Standard
5 x 5μg
Full Length, Recombinant
Transferrin
TF (Transferrin) Recombinant Human Protein
Mammalian
Lyophilized
76.6kd
Human
<1 EU/μg
TF
His Tag
Other proteins
≥90% by SDS-PAGE