missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes TFF3, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1195
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
TFF3 Synthetisches Peptid, PEP-1195, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit dem Peptid aus 16 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem TFF3 überein. PEP-1195 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 21081 verwendet werden.Spezifikation
7033 | |
gereinigt | |
Human TFF3 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q07654 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
TFF3 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |