Learn More
WTW™ Temperaturmeßfühler für wässrige Lösungen TFK325
Beschreibung
pH- und ORP-Messungen müssen immer eine Temperaturanzeige aufweisen. Während der pH-Messung dient die Angabe einer Temperatur zur Kompensation des Temperatureffekts und für die Dokumentation, bei ORP-Messungen nur zu Dokumentationszwecken. Während der ISE-Messung ist es wichtig, dass die Kalibrierung und die Messung im gleichen Temperaturbereich durchgeführt werden. Temperatursensoren von WTW werden mit pH- und ORP-Elektroden verwendet, die nicht über einen eigenen Temperatursensor verfügen. Die Temperatursensoren sind mit zwei 4 mm-Bananensteckern ausgestattet.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Temperatursensor |
| Länge (metrisch) | 1 m |
| Länge (metrisch) Kabel | 1 m |
| Temperatursensor | Ja |