Learn More
Ebro Electronic™ TFN 520 / 530 Robuste Thermoelement-Thermometerserie
Hochgenaue Thermometer für vielfältige Mess- und Regelanwendungen im Labor und in der Industrie.
Marke: Ebro Electronic™ 1340-5520A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
- 1-Kanal
- Für Thermoelement Typ K, J, T, E
- Ohne Sonde
- Robust und schlagfest
- MIN/MAX- und Hold-Funktionen
- Wählbar zwischen °C und °F
- Batterieanzeige
- Auswechselbare Batterie
Spezifikation
Werkskalibrierschein | |
Anwendungen: Heiztechnik, Klimaanlage, Belüftung, Luft, Gase, Flüssigkeiten, Motoren, Kunststoffmaterialien, Labor | |
Thermometer, calibration certificate, instruction manual | |
Plastic | |
Lemosa Connector | |
ca. 90 g | |
None | |
1200 °C | |
-200 °C | |
Ja | |
ca. 5 Jahre | |
±0,3 °C | |
54 mm |
Single-use | |
22 mm | |
115 mm | |
TFN520 | |
0,1 °C bei −200 ° bis +250 °C (K); 0,1 °C bei −100 ° bis +190 °C (J); 0,1 °C bei −50 ° bis +220 °C (T); 0,1 °C bei −100 ° bis +150 °C (E); 1 °C für den Rest | |
1-Kanal-Thermometer | |
2192°F | |
-328°F | |
-200 ° bis +1200 °C (K), '-100 ° bis +800°C (J), '-50 ° bis +300 °C (T), '-100 ° bis +600 °C (E) | |
TPN probe series with lemosa connector, AG 130, AG 140, AN 140, AN 150 | |
Lithium 3 V/Typ CR 2477 | |
LCD | |
IP 52 |