missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TFPI Polyclonal Antibody

Artikelnummer. 17198613
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17198613 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17198613 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5110694

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: QNRFESLEEC KKMCTRDNAN RIIKTTLQQE KPDFCFLEED PGICRGYITR YFYNNQTKQC ERFKYGGCLG NMNNFETLEE CKNICEDGPN GFQVDNYGTQ LNAVNNSLTP QSTKVPSLFE FHGPSWCLTP ADRGLCRA Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 58%, Rat - 63%.

Tissue factor pathway inhibitor (TFPI), also known as lipoprotein-associated coagulation inhibitor, is a protease inhibitor that regulates the tissue factor (TF)-dependent pathway of blood coagulation. TFPI is glycosylated and predominantly found in the vascular endothelium and plasma in both free forms and complexed with plasma lipoproteins. The coagulation process initiates with the formation of a factor VIIa-TF complex, which proteolytically activates additional proteases (factors IX and X) and ultimately leads to the formation of a fibrin clot. TFPI inhibits the activated factor X and VIIa-TF proteases in an autoregulatory loop.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TFPI
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen TFPI
Gen-Zugriffsnummer P10646
Gen-Alias A630013F22Rik; anti-convertin; AW552122; EPI; Extrinsic pathway inhibitor; LACI; Lipoprotein-associated coagulation inhibitor; OTTHUMP00000163472; OTTHUMP00000205431; TFI; TFPI; TFPI1; Tissue factor pathway inhibitor; tissue factor pathway inhibitor (lipoprotein-associated coagulation inhibitor)
Gensymbole TFPI
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein corresonding to Human TFPI. Recombinant protein control fragment (Product #RP-99379).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7035
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.