missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TfR (Transferrin R) Antibody (OX26), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18230210 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18230210 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18230210 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB200585AF488

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TfR (Transferrin R) Monoclonal specifically detects TfR (Transferrin R) in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Flow (Intracellular).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TfR (Transferrin R)
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon OX26
Konjugat Alexa Fluor 488
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Flow (Intracellular)
Gen-Alias CD71 antigen, CD71TRFR, p90, T9, TfR, TFR1, TR, transferrin receptor (p90, CD71), transferrin receptor protein 1, Trfr
Gensymbole TFRC
Wirtsspezies Mouse
Immunogen PHA activated rat lymphocytes.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cellular Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7037
Testspezifität Labels dividing cells of various types but also binds to a number of non-dividing normal tissues and endothelium of brain capillaries.
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.