Learn More
Tocris Bioscience™ TG 003
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18094952
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18094952 50 mg 50 Milligramm
18054852 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18094952 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4336/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent inhibitor of Clk-family kinases; also inhibits DYRK1A/B
Potent, ATP-competitive inhibitor of Clk-family kinases (IC50 values are 15, 20 and 200 nM for mClk4, 1 and 2 respectively and >10 μM for mClk3). Also inhibits DYRK1A/B (IC50 values are 24 and 34 nM respectively). Suppresses serine/arginine-rich protein phosphorylation; affects the regulation of alternative splicing by phosphorylation of SR protein both in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 719277-26-6
Summenformel C13H15NO2S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TG 003
Menge 50 mg
Formelmasse 249.33
Reinheit >98%
Molekulargewicht 249.328