missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TGDS Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18314589 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.05 mg
Packungsgröße:
0.05 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18314589 0.05 mg 0.05 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18314589 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00023483B01P

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Polyclonal Antibody

TGDS Polyclonal antibody specifically detects TGDS in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TGDS
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.4)
Gen-Zugriffsnummer AAH33675
Gen-Alias dTDP-D-glucose 4,6-dehydratase, EC 4.2.1.46, growth-inhibiting protein 21, P, SDR2E1, short chain dehydrogenase/reductase family 2E, member 1, TDPGD, TDP-glucose 4,6-dehydratase
Wirtsspezies Mouse
Immunogen TGDS (AAH33675, 1 a.a. - 350 a.a.) full-length human protein. MSAACWEEPWGLPGGFAKRVLVTGGAGFIASHMIVSLVEDYPNYMIINLDKLDYCASLKNLETISNKQNYKFIQGDICDSHFVKLLFETEKIDIVLHFAAQTHVDLSFVRAFEFTYVNVYGTHVLVSAAHEARVEKFIYVSTDEVYGGSLDKEFDESSPKQPTNPYASSKAAAECFVQSYWEQYKFPVVITRSSNVYGPHQYPEKVIPKFISLLQHNRKCCIHGSGLQTRNFLYATDVVEAFLTVLKKGKPGEIYNIGTNFEMSVVQLAKELIQLIKETNSESEMENWVDYVNDRPTNDMRYPMKSEKIHGLGWRPKVPWKEGIKKTIEWYRENFHNWKNVEKALEPFPV
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.05 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23483
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.