missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TGF-beta 1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18742558
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
500 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18742558 25 μg 25 Mikrogramm
18776439 100 μg 100 Mikrogramm
18767799 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18742558 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB2401SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 5 publications

TGF-beta 1 Monoclonal specifically detects TGF-beta 1 in Multi-Species samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TGF-beta 1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 141322
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Alias CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1
Gensymbole TGFB1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human TGF-beta 1
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7040
Testspezifität Detects multiple species of TGF-beta 1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, this antibody does not cross-react with recombinant human (rh) TGF-alpha , rhTGF-beta 2, rhTGF-beta 3, rhTGF-beta 5, rhLAP (TGF-beta 1), rhART, rhNeurturin, or recombinant mouse TRANCE.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Multi-species
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.