missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TGF-beta RII Antibody (LY3022859), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30155369 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30155369 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30155369 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP328097CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

TGF-beta RII Monoclonal antibody specifically detects TGF-beta RII in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TGF-beta RII
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon LY3022859
Konjugat CoraFluor 1
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias AAT3, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30, FAA3, HNPCC6, LDS1B, LDS2B, MFS2, RIIC, TAAD2, tbetaR-II, TGF-beta receptor type II, TGF-beta receptor type IIB, TGF-beta receptor type-2, TGF-beta type II receptor, TGFbeta-RII, TGFR-2, transforming growth factor beta receptor type IIC, transforming growth factor, beta receptor II (70/80kDa), transforming growth factor, beta receptor II (70/80kDa) isoform 1, transforming growth factor, beta receptor II (70/80kDa) isoform 2, transforming growth factor, beta receptor II (70-80kD), Transforming growth factor-beta receptor type II
Wirtsspezies Human
Immunogen TBFbR2
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Cell Biology, Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7048
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.