Learn More
Gibco™ Human TGF-beta 1 Recombinant Protein
TGFB1 Recombinant Human Protein
3255.00 € - 8600.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture
Molekulargewicht 25 kDa
Reinigungsverfahren Sequential Chromatography
Gen-Alias TGF-β1
Spezies Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10345488
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHG9211
100μg
3255.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10698523
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHG9202
250μg
8600.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Human TGF-beta 1 Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
Recombinant Human Transforming Growth Factor β 1 (TGFB1) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications. TGFB1 is a multifunctional peptide that controls proliferation, differentiation, and other functions in many cell types. TGFB1 acts synergistically with TGF-α in inducing transformation. It also acts as a negative autocrine growth factor. Dysregulation of TGFB1 activation and signaling may result in apoptosis.
  • High purity—no interference from other proteins or contaminants
  • High biological activity—more results with less protein
  • Proven compatibility—Gibco™ proteins bioassayed with Gibco™ media
    High Purity Recombinant Bioactive Protein
    Recombinant Human Transforming Growth Factor β 1 is one of our more than 250 available Gibco™ recombinant proteins. To help ensure Gibco™ growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein.
    High Biological Activity
    In-house activity testing of Gibco™ Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, antiviral, and protease assays. Recombinant Human Transforming Growth Factor β 1 (TGFB1) specific activity is determined by measuring the TGFB1 dose-dependent inhibition of proliferation of mouse HT-2 cells stimulated with mouse IL-4.
    Proven Compatibility
    Gibco™ proteins are bioassayed with Gibco™ media. Since 1962, Gibco™ has been the consistent provider of high quality media, reagents, and sera for reliable cell culture.
    See our selection of recombinant Gibco™ growth factors.
    For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Cell Culture
    Sequential Chromatography
    Human
    Wet Ice
    Growth Factors & Receptors
    Lyophilized
    Gibco™
    25 kDa
    TGF-β1
    < 0.1 ng/μg
    Mammalian
    Recombinant, Ligand
    TGFs (Transforming Growth Factors)