Learn More
Invitrogen™ Human TGF-beta 1 Recombinant Protein
Recombinant Human Transforming Growth Factor β 1 (TGFB1) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications. TGFB1 is a multifunctional peptide that controls proliferation, differentiation, and other functions in many cell types.
458.00 € - 602.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture
Molekulargewicht 25 kDa
Reinigungsverfahren Sequential Chromatography
Gen-Alias TGF-β1
Spezies Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10355488
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PHG9214
10μg
602.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10364313
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PHG9204
5μg
458.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Human TGF-beta 1 Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
TGFB1 acts synergistically with TGF-α in inducing transformation. It also acts as a negative autocrine growth factor. Dysregulation of TGFB1 activation and signaling may result in apoptosis.
  • High purity—no interference from other proteins or contaminants
  • High biological activity—more results with less protein
  • Proven compatibility—Gibco™ proteins bioassayed with Gibco™ media
High Purity Recombinant Bioactive Protein
Recombinant Human Transforming Growth Factor β 1 is one of more than 250 Gibco™ recombinant proteins. To help ensure Gibco™ growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein.
High Biological Activity
In-house activity testing of Gibco™ Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, antiviral, and protease assays. Recombinant Human Transforming Growth Factor β 1 (TGFB1) specific activity is determined by measuring the TGFB1 dose-dependent inhibition of proliferation of mouse HT-2 cells stimulated with mouse IL-4.
Proven Compatibility
Gibco™ proteins are bioassayed with Gibco™ media. Since 1962, Gibco™ has been the consistent provider of high quality media, reagents, and sera for reliable cell culture.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
Sequential Chromatography
Human
Mammalian
Recombinant, Ligand
TGFs (Transforming Growth Factors)
Gibco™
25 kDa
TGF-β1
< 0.1 ng/μg
Growth Factors & Receptors
Lyophilized
Immunology, Neurobiology, Oncology, Stem Cell Research, Cardiovascular Research, Differentiation, Bone Research