Learn More
Invitrogen™ Human TGFBR1 (ALK5), GST Tag Recombinant Protein
Human TGFBR1 (ALK5), GST Tag Recombinant Protein
632.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004603.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Molekulargewicht | 62.9 kDa |
Gen-Alias | TGFBR1 (ALK5) |
Kinase-Familie | STKR Kinase Family |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10479684
|
Invitrogen™
PV5837 |
10μg |
632.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15428713
|
Invitrogen™
PR9075A |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15468793
|
Invitrogen™
PV5838 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Upon binding TGF-b, TGFBR2 dimerizes with and activates TGFBR1 via phosphorylation leading to downstream phosphorylation of SMADs by TGFBR1.
Spezifikation
NP_004603.1 | |
62.9 kDa | |
STKR Kinase Family | |
GST Tag | |
Ser⁄Thr Kinases: TKL Group | |
Baculovirus |
Kinase Assay | |
TGFBR1 (ALK5) | |
Human | |
Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. | |
Dry Ice |