missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TGFBR2 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2D5H7, Proteintech

Artikelnummer. 16888695 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16888695 20 μL 20 Mikroliter
16878695 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16888695 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 666361IG20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes a subunit of mitochondrial ATP synthase. Mitochondrial ATP synthase catalyzes ATP synthesis, utilizing an electrochemical gradient of protons across the inner membrane during oxidative phosphorylation. ATP synthase is composed of two linked multi-subunit complexes: the soluble catalytic core, F1, and the membrane-spanning component, Fo, comprising the proton channel. The catalytic portion of mitochondrial ATP synthase consists of 5 different subunits (alpha, beta, gamma, delta, and epsilon) assembled with a stoichiometry of 3 alpha, 3 beta, and a single representative of the other 3. The proton channel consists of three main subunits (a, b, c). This gene encodes the gamma subunit of the catalytic core. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. This gene also has a pseudogene on chromosome 14.

Spezifikation

Antigen TGFBR2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 2D5H7
Konzentration 0.7 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen TGFBR2
Gen-Zugriffsnummer P37173, P38438, Q62312
Gen-Alias AAT3, FAA3, LDS1B, LDS2B, MFS2, RIIC, TAAD2, TbetaR II, TGF beta receptor type 2, TGF beta receptor type II, TGF beta type II receptor, TGFbeta RII, TGFBR2, TGFR 2
Gensymbole TGFBR2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen TGFBR2 Fusion Protein Ag25773
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 21813, 7048, 81810
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.