Learn More
TGM2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | TGM2 |
---|---|
Konzentration | 0.18 mg/mL |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16894114
|
Proteintech
15100-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16884114
|
Proteintech
15100-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Transglutaminase II catalyzes calcium-dependent post-translational modification of proteins by formation of an isopeptide bond within or between polypeptide chains. It is also known as TGC, tTG, type II-, Gh, cytosolic-, liver-, endothelial-, erythrocyte-, cellular-transglutaminase. Different tissues and cell types express varying amounts of tissue transglutaminase with a markedly hugh expression in rheumatoid lesions. It is implicated in programmed cell death, signal transduction, drug-resistance, cell growth, endocytosis, insulin secretion, cell adhesion, cataract formation, and wound healing.Spezifikation
TGM2 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P21980, P21981 | |
21817, 56083, 7052 | |
TGM2 Fusion Protein Ag7439 | |
Primary | |
-20°C | |
TGM2 |
0.18 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
G ALPHA h, GNAH, TG(C), TG2, TGase 2, TGase C, TGase H, TGC, TGM2, Tissue transglutaminase, Transglutaminase 2, Transglutaminase C, Transglutaminase H | |
TGM2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |