Learn More
Th(NO3)4 für AAS 10 g/l, Fisher Chemical™
Click to view available options
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Th(NO3)4 |
Konzentration | 10 g/l |
Verpackung | Flasche |
Menge | 50 ml |
Typ | Matrixmodifikator für AAS |
Physikalische Form | Flüssig |