Learn More
Thalliumacetat, 98 %, ACROS Organics™
41.59 € - 415.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 2570-63-0
Summenformel C6H9O6Tl
Molekulargewicht (g/mol) 381.51
MDL-Nummer MFCD00008698
Synonym Acetic acid, thallium(III) salt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10381781
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
420750250
25g Glasflasche
142.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 11-08-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10299460
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
420751000
100g Glasflasche
415.00 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10762084
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
420750050
5g Glasflasche Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Chemische Identifikatoren
2570-63-0
381.51
Acetic acid, thallium(III) salt
C6H9O6Tl
MFCD00008698
Spezifikation
Thallic acetate
2570-63-0
C6H9O6Tl
MFCD00008698
01,1150; 02,406; 03,286; 04,492; 05,655; 07,360
Acetic acid, thallium(III) salt
381.51
Kristallpulver
Authentic
Weiß
25g
98%
98%
(CH3CO2)3Tl
02, 96
15, 9406
Solubility in water: decomposes
381.51
98%
Glasflasche
182°C