Learn More
Thallium(I)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Siedepunkt | 655°C |
Chemischer Name oder Material | Thallium(I) fluoride |
Schmelzpunkt | 322°C |
Namenshinweis | 99% |
CAS | 7789-27-7 |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min |
Summenformel | FTl |