Learn More
Thallium(I)-iodid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11348577
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7790-30-9
ITl
331.28
MFCD00011279
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tli
λ¹-Thallanyliumjodid
[I-].[Tl+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7790-30-9
ITl
331.28
MFCD00011279
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tli
λ¹-Thallanyliumjodid
[I-].[Tl+]
Thallium(I) iodide is used in mercury lamp to enhance its performance. It is mainly used for underwater lighting, since the blue green light produced has least absorption in water. Scintillator made by using iodide salt of thallium, sodium and cesium is utilized for radiation scintillation detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 824°C
Chemischer Name oder Material Thallium(I) iodide
Schmelzpunkt 440°C
Namenshinweis ultra dry
Farbe Gelb
Physikalische Form Perlen
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% metal basis
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 331.27
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Light sensitive
Dichte 7.1