Learn More
Thallium(I)-neodecanoat, (Tl52.5 bis 55.5 %), Thermo Scientific™
Catalog Number 11324577
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
MFCD00070467
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
MFCD00070467
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Thallium(I) neodecanoate
Physikalische Form Fest
Menge 10 g
UN-Nummer UN1707
Formelmasse 375.61
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tl 52.5 to 55.5%