Learn More
Thallium(I)-Sulfat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15677370 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15677370 25 g 25 Gramm
15667370 100 g 100 Gramm
15687370 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15677370 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 8829025G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Purum, ≥ 98.0 % (RT)
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-18-6
Summenformel O4STl2
Molekulargewicht (g/mol) 504.816
MDL-Nummer MFCD00011278
InChI-Schlüssel YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Thallium(I)-sulfat, Thalliumsulfat, Bonidantix, RCRA-Abfallnummer P115, Schwefelsäure, Dithallium1 + Salz, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
PubChem CID 24833
ChEBI CHEBI:81836
IUPAC-Name Thallium(1+); Sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium(I)-sulfat
Menge 25 g
Strukturformel Tl2SO4
UN-Nummer UN1707
Formelmasse 504.83 mol
Reinheit (%) ≥98 % (RT)
Dichte 6.77 g/ml bei 25 °C