missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thapsigargin, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Beschreibung
Thapsigargin- induces down regulation of the EGF receptor is independent of protein kinase C activation. It is also used as an inducer of stored Ca2+ release.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thapsigargin- induziert die Herabregulation des EGF-Rezeptors und ist unabhängig von der Proteinkinase C-Aktivierung. Es wird auch als Induktor für gespeicherte Ca2+ -Freisetzung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO (20 mg/ml), Ethanol (20 mg/ml) und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C.
Thapsigargin- induziert die Herabregulation des EGF-Rezeptors und ist unabhängig von der Proteinkinase C-Aktivierung. Es wird auch als Induktor für gespeicherte Ca2+ -Freisetzung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO (20 mg/ml), Ethanol (20 mg/ml) und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thapsigargin |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 mg |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Merck Index | 14,9272 |
Synonym | thapsigargin, unii-z96bq26rzd, z96bq26rzd, chembl96926, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha, 6beta, 6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, octanoic acid, 6-acetyloxy-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, 3s-3alpha,3abeta,4alpha,6beta,6abeta,7beta,8alpha z ,9balpha, tg1, --thapsigargin, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha, 6beta,6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha,6beta, 6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO (20mg/ml),ethanol (20mg/ml),and acetone. |
IUPAC-Name | (3S,3aR,4S,6S,6aR,7S,8S,9bS)-6-(acetyloxy)-4-(butanoyloxy)-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-{[(2Z)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}-2-oxo-2H,3H,3aH,4H,5H,6H,6aH,7H,8H,9bH-azuleno[4,5-b]furan-7-yl octanoate |
Formelmasse | 650.75 |
Reinheit (%) | 95% |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'